Läs mer
2-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde |
| CAS | 579-72-6 |
| Molekylformel | C9H11NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(N,N-Dimethylamino)-Benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7H,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)c1ccccc1C=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.19 |
| Formel vikt | 149.0841 |
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?