missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(N,N-dimetylamino)isobutanol, MP Biomedicals

Produktkod. 11432505 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432505 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11432505 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520838280
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(N, N-Dimethylamino)Isobutanol
CAS 7005-47-2
Molekylformel C6H16ClNO
MDL-nummer MFCD00021978
Kvantitet 100 g
Synonym dmamp, 2-dimethylamino-2-methylpropan-1-ol, 1-propanol, 2-dimethylamino-2-methyl, usaf cs-1, 2-dimethylamino-2-methyl-1-propanol, 2-dimethylamino-2-methylpropanol, unii-6zwg40uq9e, 2-n,n-dimethylamino isobutanol, 6zwg40uq9e
InChI-nyckel QVNXEWQCNPSJLG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].CN(C)C(C)(C)CO
IUPAC-namn väte-2-(dimetylamino)-2-metylpropan-1-olklorid
Molekylvikt (g/mol) 153.65
PubChem CID 23435
Formel vikt 117.19
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.