Läs mer
2-(N,N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10251582 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10251582 100 mg Glasflaska 100mg
10696344 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10251582 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359241000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 85107-53-5 | Molecular Formula: C9H14BNO2 | Molecular Weight: 179.02 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85107-53-5
Molekylformel C9H14BNO2
Molekylvikt (g/mol) 179.02
MDL-nummer MFCD01318999
InChI-nyckel VUDCTLOJEPCNRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino methyl phenyl boronic acid, 2-n,n-dimethylaminomethyl phenylboronic acid, 2-dimethylamino methyl phenylboronic acid, boronic acid, 2-dimethylamino methyl phenyl, 2-n,n-dimethylaminomethyl benzeneboronic acid, 2-n,n-dimethylaminomethyl phenyl-boronic acid, 2-dimethylamino methyl phenyl boranediol, 2-dimethylamino methyl benzeneboronic acid
PubChem CID 2734345
IUPAC-namn [2-[(dimetylamino)metyl]fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC=CC=C1CN(C)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(N, N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 179.02
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(N,N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.