Läs mer
2-n-oktyltiofen, 98 %
Produktkod. 11470274
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470274 5 g 5g
11480274 25 g 25g
11319569 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470274 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13672.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 880-36-4 | C12H20S | 196,352 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 880-36-4
Molekylformel C12H20S
Molekylvikt (g/mol) 196.352
MDL-nummer MFCD00041015
InChI-nyckel GIFWAJGKWIDXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-octylthiophene, thiophene, 2-octyl, octylthiophene, acmc-209qqw
PubChem CID 70153
IUPAC-namn 2-oktyltiofen
LEDER CCCCCCCCC1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Octylthiophene
Densitet 0.921
Kokpunkt 127°C to 129°C (12 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 5 g
Beilstein 114488
Formel vikt 196.36
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.