Läs mer
2-n-Pentylfuran, 98%
Produktkod. 11329579
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329579 250 g 250g
11454693 10 g 10g
11464693 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11329579 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11607.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3777-69-3 | C9H14O | 138.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3777-69-3
Molekylformel C9H14O
Molekylvikt (g/mol) 138.21
MDL-nummer MFCD00036497
InChI-nyckel YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2-pentyl, 2-n-pentylfuran, 2-amylfuran, furan, pentyl, pentylfuran, natural, unii-6i0qaj1jzq, 2-pentyl furan, fema no. 3317, 6i0qaj1jzq
PubChem CID 19602
IUPAC-namn 2-pentylfuran
LEDER CCCCCC1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Pentylfuran
Densitet 0.88
Kokpunkt 167°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Brytningsindex 1.45
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 107854
Formel vikt 138.21
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(n-Pentyl)furan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(n-Pentyl)furan
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.