Läs mer
2-n-Pentylpyridin, 98 %
Produktkod. 11409647
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409647 5 g 5g
11419647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22125.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2294-76-0 | C10H15N | 149,237 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2294-76-0
Molekylformel C10H15N
Molekylvikt (g/mol) 149.237
MDL-nummer MFCD00051828
InChI-nyckel HSDXVAOHEOSTFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amylpyridine, pyridine, 2-pentyl, 2-n-pentylpyridine, 2-n-amylpyridine, pyridine, pentyl, unii-9n74l1ud11, 2-amyl pyridine, 2-pentyl pyridine, 2-pentyl-pyridine, acmc-1cmx8
PubChem CID 16800
IUPAC-namn 2-pentylpyridin
LEDER CCCCCC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Pentylpyridine
Densitet 0.903
Kokpunkt 203°C to 204°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.489
Kvantitet 5 g
Beilstein 2772
Formel vikt 149.24
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.