Läs mer
2-n-pentyltiofen, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11464947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464947 5 g 5g
11474947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11464947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21885.06
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Användningsområde
Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Används även som smakämne för mat.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4861-58-9
Molekylformel C9H14S
Molekylvikt (g/mol) 154.271
MDL-nummer MFCD00041017
InChI-nyckel NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-pentylthiophene, thiophene, 2-pentyl, 2-n-amylthiophene, 1-methylbutylthiophene, unii-l79los1zkm, l79los1zkm, 2-amylthiophene, 2-pentyl thiophene, 2-pentyl-thiophene, acmc-209kdh
PubChem CID 20995
IUPAC-namn 2-pentyltiofen
LEDER CCCCCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-n-Pentylthiophene
Densitet 0.944
Kokpunkt 198°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.4995
Kvantitet 5 g
Beilstein 107941
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 154.28
Procent renhet 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.