Läs mer
2-n-Propoxybenzaldehyde, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11355529
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355529 250 mg 250mg
11365529 1 g 1g
2 options
Produktkod. 11355529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50473.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7091-12-5
PubChem CID 249807
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Propoxybenzaldehyde
Molekylformel C10H12O2
MDL-nummer MFCD00046150
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Synonym 2-propoxy-benzaldehyde, 2-propyloxybenzaldehyde, 2-n-propoxybenzaldehyde, propoxy benzaldehyde, acmc-20anok, pubchem3160, benzaldehyde,-2-propoxy, benzaldehyde,2-propoxy, aronis23744, 2,6-dichloro-4-nitropyridine 3-oxide
InChI-nyckel CDUPASLURGOXGD-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCOC1=CC=CC=C1C=O
IUPAC-namn 2-propoxybenzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 164.20
Formel vikt 164.2
Procent renhet ≥97%