Läs mer
2-n-Propoxybenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11470428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470428 25 g 25g
11450428 1 g 1g
11460428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24581.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2100-31-4
Molekylformel C10H12O3
Molekylvikt (g/mol) 180.203
MDL-nummer MFCD01075687
InChI-nyckel OXOWWPXTTOCKKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-propoxybenzoic acid, o-propoxybenzoic acid, benzoic acid, 2-propoxy, 2-propoxy benzoic acid, salicylic acid propyl ether, akos bbb/270, rarechem al bo 0876, propyloxybenzoic acid, 2-propoxybenzoic acid, o-propoxy benzoic acid
PubChem CID 539215
IUPAC-namn 2-propoxybenzoic acid
LEDER CCCOC1=CC=CC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Propoxybenzoic acid
Smältpunkt 36°C to 40°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3089998
Formel vikt 180.2
Procent renhet ≥98%