missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-n-Propoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™

Produktkod. 11434550
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11434550

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50109.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1073371-87-5
Molekylformel C14H22BNO3
Molekylvikt (g/mol) 263.144
MDL-nummer MFCD07781169
InChI-nyckel NEKFTDDYHKYVSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-n-propoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-propoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-propoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-propoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-n-propoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 24208791
IUPAC-namn 2-propoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(N=CC=C2)OCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-n-Propoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 263.15
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.