Läs mer
2-n-propoxipyridin-3-karboxaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434560
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434560 1 g 1g
11444560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434560 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50114.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 885278-12-6 | Molekylformel: C9H11NO2 | Molekylvikt: 165,19 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 885278-12-6
Molekylformel C9H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 165.19
MDL-nummer MFCD06804561
InChI-nyckel CBTKKULPWZVYOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-propoxynicotinaldehyde, 2-n-propoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-n-propoxynicotinaldehyde, acmc-20anoj, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-propoxy, 2-propoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 42553137
IUPAC-namn 2-propoxipyridin-3-karbaldehyd
LEDER CCCOC1=C(C=O)C=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Propoxypyridine-3-carboxaldehyde
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 165.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.