Läs mer
2-n-propyl-1,3-propandiol, 98 %
Produktkod. 11449677
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449677 5 g 5g
11439677 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22152.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 2612-28-4 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2612-28-4
Molekylformel C6H14O2
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00799394
InChI-nyckel FZHZPYGRGQZBCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-propylpropane-1,3-diol, 1,3-propanediol, 2-propyl, 2-propyl-1,3-propanediol, 2-n-propyl-1,3-propanediol, 2-propylpropan-1,3-diol, 2-propyl-propane-l,3-diol, 1,3-propanediol,2-propyl, 1,1-bis hydroxymethyl butane, 2-n-propyl-propane-1,3-diol
PubChem CID 7021156
IUPAC-namn 2-propylpropan-1,3-diol
LEDER CCCC(CO)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Propyl-1,3-propanediol
Kvantitet 5 g
Formel vikt 118.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.