Läs mer
2-n-Propyl-1-heptanol, 98 %
Produktkod. 11449520
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449520 5 g 5g
11439520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11449520 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50340.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 10042-59-8 | C10H22O | 158,285 g/mol
2-n-Propyl-1-heptanol används som utgångsmaterial för tillverkning av mjukgörare för PVC, t.ex. Palatinol™ 10-P.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-n-Propyl-1-heptanol används som utgångsmaterial för tillverkning av mjukgörare för PVC, t.ex. Palatinol™ 10-P.
Löslighet
Olösligt i vatten. Blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10042-59-8
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.285
MDL-nummer MFCD00046768
InChI-nyckel YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propyl-1-heptanol, 1-heptanol, 2-propyl, 2-propylheptanol, 2-n-propyl-1-heptanol, 2-propylheptyl alcohol, 2-propyl heptanol, 2-propyl-heptan-1-ol, acmc-20ann4, 2-propyl-1-heptanol #, dsstox_cid_9302
PubChem CID 24847
IUPAC-namn 2-propylheptan-1-ol
LEDER CCCCCC(CCC)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Propyl-1-heptanol
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen.
Formel vikt 158.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.