Läs mer
2-n-Propyl-1-heptanol, 98%
Produktkod. p-7033264
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439520 1 g 1g
11449520 5 g 5g
2 options
Produktkod. 11439520
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50340.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10042-59-8 | C10H22O | 158.285 g/mol
2-n-Propyl-1-heptanol används som utgångsmaterial för tillverkning av mjukgörare för PVC, t.ex. Palatinol™ 10-P.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-n-Propyl-1-heptanol används som utgångsmaterial för tillverkning av mjukgörare för PVC, t.ex. Palatinol™ 10-P.
Löslighet
Olösligt i vatten. Blandbar med de vanligaste organiska lösningsmedlen.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10042-59-8
Molekylformel C10H22O
Molekylvikt (g/mol) 158.285
MDL-nummer MFCD00046768
InChI-nyckel YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propyl-1-heptanol, 1-heptanol, 2-propyl, 2-propylheptanol, 2-n-propyl-1-heptanol, 2-propylheptyl alcohol, 2-propyl heptanol, 2-propyl-heptan-1-ol, acmc-20ann4, 2-propyl-1-heptanol #, dsstox_cid_9302
PubChem CID 24847
IUPAC-namn 2-propylheptan-1-ol
LEDER CCCCCC(CCC)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Propyl-1-heptanol
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents.
Formel vikt 158.28
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-n-Propyl-1-heptanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 2-n-Propyl-1-heptanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.