Läs mer
2-n-Propyl-1-pentanol, 97 %
Produktkod. 15494338
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494338 1 g 1g
15404348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57954.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 58175-57-8 | C8H18O | 130,231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58175-57-8
Molekylformel C8H18O
Molekylvikt (g/mol) 130.231
MDL-nummer MFCD00010260
InChI-nyckel LASHFHLFDRTERB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propyl-1-pentanol, 1-pentanol, 2-propyl, 2-propylpentanol, 2-n-propyl-1-pentanol, acmc-1azt3, 2-propyl-1-hydroxypentane
PubChem CID 123543
IUPAC-namn 2-propylpentan-1-ol
LEDER CCCC(CCC)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Propyl-1-pentanol
Färg Färglös till gul
Densitet 0.83 g/mL
Kokpunkt 80 °C till 82 °C (12 mmHg)
Flampunkt 72 °C (162 °F)
Linjär formel (CH3CH2CH2)2CHCH2OH
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 1 g
Formel vikt 130.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.