missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-N-Propyl Pramipexole-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-N-Propyl Pramipexole-d4 |
| CAS | 1346602-54-7 |
| Molekylformel | C13H19D4N3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2-propyl-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-14-10-5-6-11-12(9-10)17-13(16-11)15-8-4-2/h10,14H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1/i7D2,8D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(CC)N[C@H]1CCc2nc(NC([2H])([2H])CC)sc2C1 |
| IUPAC-namn | (6S)-2-N,6-N-bis(1,1-dideuteriopropyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.43 |
| Formel vikt | 257.1864 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?