Läs mer
2-n-propyltiazol, 99 %
Produktkod. 11434330
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434330 25 g 25g
11424330 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11574.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 17626-75-4 | C6H9NS | 127,205 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17626-75-4
Molekylformel C6H9NS
Molekylvikt (g/mol) 127.205
MDL-nummer MFCD00053154
InChI-nyckel CMOIEFFAOUQJPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87198
IUPAC-namn 2-propyl-1,3-tiazol
LEDER CCCC1=NC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-n-Propylthiazole
Densitet 1.03
Kokpunkt 62 °C (15 mmHg)
Flampunkt 54 °C (129 °F)
Brytningsindex 1.5055
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Synonym 2-propylthiazole, thiazole, 2-propyl, 2-n-propylthiazole, unii-t395979vrl, 2-propylthiazol, thiazole,2-propyl, 2-normal-propyl thiazole, acmc-209eb6, #
Formel vikt 127.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.