Learn More
Alfa Aesar™ 2-n-Propylthiazolidine-4-carboxylic acid, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H62991.06
Weitere Details : CAS Number : 4165-34-8 Weight : 0.00500kg
Quantity 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15479418
  • 10374.25 SEK / 5g
Estimated Shipment date
from Supplier 30-07-2018
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2-n-Propylthiazolidine-4-carboxylic acid
4165-34-8
MFCD09930114
Spezifikation
2-n-Propylthiazolidine-4-carboxylic acid
5g
Solid
C7H13NO2S
QIJPWSGHURHDHJ-UHFFFAOYSA-N
175.246
175.25
4165-34-8
97%
MFCD09930114
CCCC1NC(CS1)C(=O)O
165189
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)