Läs mer
2-Naphthaldehyde, 98%
Produktkod. 11466237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466237 5 g 5g
11476237 25 g 25g
11486237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25157.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66-99-9 | C11H8O | 156.184 g/mol
2-naftaldehyd hjälper till med stereoselektiv bildning av bicyklo-2-siloxi-2-alkoxioxetaner. Det används också som katalytiskt medel och petrokemisk tillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-naftaldehyd hjälper till med stereoselektiv bildning av bicyklo-2-siloxi-2-alkoxioxetaner. Det används också som katalytiskt medel och petrokemisk tillsats.
Löslighet Löslig i varmt vatten
.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Luftkänslig. Förvaras åtskilt från strängbaser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-99-9
Molekylformel C11H8O
Molekylvikt (g/mol) 156.184
MDL-nummer MFCD00004094
InChI-nyckel PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
PubChem CID 6201
ChEBI CHEBI:52368
IUPAC-namn naftalen-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthaldehyde
Smältpunkt 59°C to 62°C
Kokpunkt 160°C (19 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 507750
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in hot water.
Formel vikt 156.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.