Läs mer
2-Naphthaldehyde, 98%
Produktkod. 10564074 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10564074 100 g Glasflaska 100g
10036612 5 g Glasflaska 5g
10503871 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10564074 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128101000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66-99-9 | C11H8O | 156.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-99-9
Molekylformel C11H8O
Molekylvikt (g/mol) 156.18
MDL-nummer MFCD00004094
InChI-nyckel PJKVFARRVXDXAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 2-formylnaphthalene, beta-naphthaldehyde, beta-formylnaphthalene, beta-naphthylaldehyde, beta-naphthylcarboxaldehyde, .beta.-naphthaldehyde, .beta.-naphthylaldehyde, .beta.-formylnaphthalene
PubChem CID 6201
ChEBI CHEBI:52368
IUPAC-namn naftalen-2-karbaldehyd
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 58.0°C to 62.0°C
Färg Beige eller vit till gul
Kokpunkt 160.0°C (19.0 mmHg)
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H7CHO
Kvantitet 100 g
Beilstein 07, 401
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in hot water
Formel vikt 156.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Chunks and/or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Naphthaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.