Läs mer
2-(Naftalen-1-yl)acetonitril, TRC
Produktkod. 30465533
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30465533 50 g
1 options
Produktkod. 30465533 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37763550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
CAS 132-75-2
Molekylformel C12 H9 N
Kvantitet 50 g
Synonym (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
LEDER N#CCc1cccc2ccccc12
IUPAC-namn 2-nafthalen-1-ylacetonitril
Molekylvikt (g/mol) 167.21
Formel vikt 167.0735