Läs mer
2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Naphthalen-1-yl)ethanol |
| CAS | 773-99-9 |
| Molekylformel | C12H12O |
| MDL-nummer | MFCD00004050 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | C1=CC=CC2=CC=CC(=C12)CCO |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.22 |
| Procent renhet | 97% |