Läs mer
2-naftalen-2-yl-piperazin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10812231
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10812231 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10812231 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00168DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-naphthalen-2-yl-piperazine
CAS 904816-32-6
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H16N2
MDL-nummer MFCD05864679
Kvantitet 1 g
Synonym 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
InChI-nyckel DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
LEDER C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC-namn 2-naftalen-2-ylpiperazin
Molekylvikt (g/mol) 212.30
PubChem CID 2771839
Formel vikt 212.29
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.