Läs mer
2-(Naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2/c1-2-4-13-9-11(5-6-12(13)3-1)10-14-15-7-8-16-14/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,15,16) |
| Formel vikt | 210.116 |
| Procent renhet | >95% |