Läs mer
2-Naftalenboronsyra, 97+%
Produktkod. 10704014 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10704014 5 g Glasflaska 5g
10130322 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704014 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359620050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32316-92-0
Molekylformel C10H9BO2
Molekylvikt (g/mol) 171.99
MDL-nummer MFCD00236051
InChI-nyckel KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
PubChem CID 2734375
IUPAC-namn naftalen-2-ylboronsyra
LEDER OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthaleneboronic acid
CAS Min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 269,0 °C till 275,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol
Formel vikt 171.99
Procent renhet 97+%
Fysisk form Kristallint pulver och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Naphthaleneboronic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.