Läs mer
2-Naphthalenecarboxylic Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthalenecarboxylic Acid-13C6 |
| CAS | 1346602-42-3 |
| Molekylformel | C513C6H8O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 2-Naphthoic Acid-13C6, 2-Carboxynaphthalene-13C6, 2-Maythic Acid-13C6, 2-Naphthylcarboxylic Acid-13C6, Isonaphthoic Acid-13C6, beta-Naphthalenecarboxylic Acid-13C6, beta-Naphthoic Acid-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1 |
| LEDER | OC(=O)c1cc[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c1 |
| IUPAC-namn | naphthalene-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.14 |
| Formel vikt | 178.0726 |