Läs mer
2-Naphthalenemethanol, 98%
Produktkod. p-3758537 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 10724743
Brand: Thermo Scientific Acros 351150010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1592-38-7 | C11H10O | 158.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1592-38-7
Molekylformel C11H10O
Molekylvikt (g/mol) 158.2
MDL-nummer MFCD00004124
InChI-nyckel MFGWMAAZYZSWMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenemethanol, 2-naphthylmethanol, 2-hydroxymethylnaphthalene, 2-naphthalene methanol, 2-naphthyl methanol, naphthalen-2-yl-methanol, naphthalen-2-yl methanol, 2-naphthylmethan-1-ol, 2-naphthylcarbinol, 2na
PubChem CID 74128
ChEBI CHEBI:27615
IUPAC-namn naftalen-2-ylmetanol
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthalenemethanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 79°C to 83°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H7CH2OH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 158.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.