Läs mer
2-Naphthalenethiol, 98+%
Produktkod. 10643762 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10643762 25 g Glasflaska 25g
10569531 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10643762 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 334520250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-60-1
Molekylformel C10H8S
Molekylvikt (g/mol) 160.2
MDL-nummer MFCD00004086
InChI-nyckel RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
IUPAC-namn naftalen-2-tiol
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthalenethiol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 79°C to 83°C
Färg Grädde till vitt
Kokpunkt 286°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 15, 6464
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vikt 160.2
Procent renhet 98+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Naphthalenethiol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.