Läs mer
2-naftosyra, 98+%
Produktkod. 11371827
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371827 5 g 5g
11381827 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11371827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05102.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172,183 g/mol
2-naftoinsyra är en oskyddad syra som genomgår litiering, t.ex. med s-BuLi, genom stereospecifik 1,4-addition, vilket ger en enkel väg till 1,2,2-trisubstituerade 1,2-dihydronaftalener. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes. Fluorescensspektra och elektronisk absorption av 2-naftoinsyra studerades.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2
-naftosyra är en oskyddad syra som genomgår litium, t.ex. med s-BuLi, genom stereospecifik 1,4-addition, vilket ger en enkel väg till 1,2,2-trisubstituerade 1,2-dihydronaftalener. Det används också som en mellanprodukt i organisk syntes. Fluorescensspektra och elektronisk absorption av 2-naftoinsyra studerades.
Löslighet
Löslig i alkohol, dietyleter, metanol och etylacetat (20 mg/ml). Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-09-4
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.183
MDL-nummer MFCD00004101
InChI-nyckel UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
IUPAC-namn naftalen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthoic acid
Smältpunkt 182 °C till 186 °C
Densitet 1.08
Flampunkt 205 °C (401 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 972039
Merck Index 14,6382
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, dietyleter, metanol och etylacetat (20 mg/ml). Olöslig i vatten.
Formel vikt 172.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.