Läs mer
2-Naftosyra, 99 %
Produktkod. 10347500 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10347500 25 g Glasflaska 25g
15700829 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347500 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 177320250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.98 SEK
    584.65 SEK / 25g
    Save 66.33 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-09-4
Molekylformel C11H8O2
Molekylvikt (g/mol) 172.18
MDL-nummer MFCD00004101
InChI-nyckel UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
IUPAC-namn naftalen-2-karboxylsyra
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthoic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 183 °C till 187 °C
Färg Vit till Beige
Densitet 205g/mL
Kokpunkt >300 °C
Flampunkt 205 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H7CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 09, 656
Merck Index 15, 6467
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <0,5 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol och eter
Formel vikt 172.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Naphthoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.