Läs mer
2-naftosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthoic Acid |
| CAS | 93-09-4 |
| Molekylformel | C11H8O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 2-Naphthalenecarboxylic Acid, β-Naphthoic Acid, 2-Naphthoic Acid (8CI), 2-Carboxynaphthalene, 2-Maythic Acid, 2-Naphthylcarboxylic Acid, Isonaphthoic Acid, NSC 59901, GI 149398X, BRL-19764HT, SKF-58865, Salmeterol related |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | naftalen-2-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.18 |
| Formel vikt | 172.0524 |