missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Naphthol-6,8-disulfonic Acid Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthol-6,8-disulfonic Acid Potassium Salt |
| CAS | 13846-08-7 |
| Molekylformel | C10H8O7S2 • x(K) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O7S2/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17) |
| LEDER | OC1=CC2=C(S(O)(=O)=O)C=C(S(O)(=O)=O)C=C2C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 304.30391 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?