Läs mer
2-Naphthol, 98+%
Produktkod. 11491948
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491948 1000 g 1000g
11401958 250 g 250g
11411958 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14564.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144,173 g/mol
2-naftol kan användas som en fluorescerande indikator. Det kan också användas vid tillverkning av färgämnen och i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-Naphthol kan användas som en fluorescerande indikator. Det kan också användas vid tillverkning av färgämnen och i organisk syntes.
Löslighet Delvis blandbar i vatten (0,76 g
/L).
Anmärkningar
Den är känslig för ljus. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-19-3
Molekylformel C10H8O
Molekylvikt (g/mol) 144.173
MDL-nummer MFCD00004067
InChI-nyckel JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC-namn naftalen-2-ol
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthol
Smältpunkt 120 °C till 124 °C
Densitet 1.28
pH 5.77
Kokpunkt 285 °C till 286 °C
Flampunkt 153 °C (307 °F)
Odör Fenolliknande
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 742134
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,6384
Löslighetsinformation Delvis blandbar i vatten (0,76 g/L).
Formel vikt 144.17
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.