Läs mer
2-Naftol, 98 %
Produktkod. 13438388 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13438388 5 kg Plast trumma 5kg
10338603 250 g Plastflaska 250g
10397470 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13438388 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 156970050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-19-3
Molekylformel C10H8O
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00004067
InChI-nyckel JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC-namn naftalen-2-ol
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Naphthol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120,0 °C till 124,0 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 285,0 °C till 286,0 °C
Flampunkt 153 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel C10H7OH
Kvantitet 5 kg
Beilstein 06,627
Merck Index 15,6469
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1 g/80 ml kokande vatten, 1 g/0,8 ml alkohol, 1 g/17 ml kloroform, 1 g/1,3 ml eter, löslig i etanol, eter, kloroform, glycerol
Formel vikt 144.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthol
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Gefahrenhinweis
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sicherheitshinweis
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.