Läs mer
2-Naphthol, 99+%
Produktkod. 10276753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastic drum
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10276753 1 kg Glasflaska 1kg
10742801 100 g Glasflaska 100g
10752801 500 g Glasflaska 500g
10337813 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
15159213 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10276753 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180820010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-19-3
Molekylformel C10H8O
Molekylvikt (g/mol) 144.17
MDL-nummer MFCD00004067
InChI-nyckel JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC-namn naftalen-2-ol
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthol
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 120.0°C to 124.0°C
Färg Vitt
Kokpunkt 285.0°C to 286.0°C
Flampunkt 153°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C10H7OH
Kvantitet 1 kg
Beilstein 06,627
Merck Index 15,6469
Löslighetsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol
Formel vikt 144.17
Procent renhet 99+%
Fysisk form Crystals, Powder or Granules
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Naphthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.