Läs mer
2-Naphthol-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthol (ring-d7) |
| CAS | 78832-54-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10 2H7 H O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-ol, 2-Naphthol-d7, 2-Naphthol (ring-D7) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.21 |
| Visa mer |