Läs mer
2-Naphthol-d8, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthol-d8 |
| CAS | 78832-61-8 |
| Molekylformel | C10 D8 O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-ol-d (9 CI), O,1,3,4,5,6,7,8-Octadeuterionaphthalen-2-ol, 2-Naphthol-D8, perdeutero-2-Naphthol, 2-Naphthol-O,1,3,4,5,6,7,8-d8, β-Naphthol-d8 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D/hD |
| LEDER | [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-deuteriooxynaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.2192 |
| Formel vikt | 152.1077 g/mol |
| Visa mer |