missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Naphthol-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthol-d8 |
| CAS | 78832-61-8 |
| Molekylformel | C10 D8 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-ol-d (9CI), O,1,3,4,5,6,7,8-Octadeuterionaphthalen-2-ol, 2-Naphthol-D8, perdeutero-2-Naphthol, 2-Naphthol-O,1,3,4,5,6,7,8-d8, β-Naphthol-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D/hD |
| LEDER | [2H]Oc1c([2H])c([2H])c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,8-heptadeuterio-7-deuteriooxynaphthalene |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.2192 |
| Formel vikt | 152.1077 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?