Läs mer
2-Naphthol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10528630 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10528630 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10528630 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/0400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 135-19-3
Smältpunkt 120°C
Färg Beige
pH 5.7
Kokpunkt 285°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C10H8O
MDL-nummer 4067
Kvantitet 500 g
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
InChI-nyckel JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
IUPAC-namn naphthalen-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 144.173
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
Formel vikt 144.17g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Naphthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.