Läs mer
2-Naphthol, TRC
Produktkod. 30004827
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004827 25 g
30009299 5 g
30011262 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30004827 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN36801525G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135-19-3
Molekylformel C10 H8 O
Molekylvikt (g/mol) 144.17
Synonym Naphthalen-2-ol, Tolnaftate Imp. A (EP), beta-Naphthol, 2-Naphthalenol, 2-Naphthol (8CI), 2-Hydroxynaphthalene, Azogen Developer A, Betanaphthol, Bordeaux Base GP, C.I. 37500, C.I. Azoic Coupling Component 1, C.I. Developer 5, Developer A, Developer AMS, Developer BN, Developer NA, Isonaphthol, NSC 2044, NSC 5737, Naphthol B, β-Hydroxynaphthalene, β-Naphthol, β-Naphthyl alcohol
IUPAC-namn Naphthalen-2-ol
LEDER Oc1ccc2ccccc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-Naphthol
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Formel vikt 144.0575