Läs mer
2-Naftoxyättiksyra, 97 %
Produktkod. 11488386
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488386 100 g 100g
11498386 500 g 500g
11408396 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488386 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15412.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
CAS: 120-23-0 | C12H10O3 | 202,209 g/mol
2-naftoxiättiksyra är ett fytohormon och spelar en viktig roll i växttillväxtregulator på tomater och jordgubbar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2-naftoxiättiksyra är ett fytohormon och spelar en
viktig roll i växttillväxtregulator på tomater och jordgubbar.
Löslighet
Löslig i alkohol, eter, ättiksyra och dimetylsulfoxid. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-23-0
Molekylformel C12H10O3
Molekylvikt (g/mol) 202.209
MDL-nummer MFCD00004066
InChI-nyckel RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoxyacetic acid, 2-naphthyloxy acetic acid, bnoa, 2-naphthyloxyacetic acid, 2-naphthalen-2-yloxy acetic acid, noxa, betoxon, 2-noxa, naphthoxyacetic acid, betapal
PubChem CID 8422
ChEBI CHEBI:50397
IUPAC-namn 2-naftalen-2-yloxiättiksyra
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthoxyacetic acid
Smältpunkt 155°C to 157°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 1074148
Merck Index 14,6397
Löslighetsinformation Soluble in alcohol,ether,acetic acid and dimethyl sulfoxide. Slightly soluble in water.
Formel vikt 202.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.