Läs mer
2-naftoylklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11477946
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11477946 250 g 250g
11457946 10 g 10g
11467946 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477946 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14046.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.626 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2243-83-6
Molekylformel C11H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 190.626
MDL-nummer MFCD00004093
InChI-nyckel XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
IUPAC-namn naftalen-2-karbonylklorid
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthoyl chloride
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kokpunkt 159°C to 160°C (9 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Odör Pungent
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 907776
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 190.63
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.