Läs mer
2-Naphthyl acetate, 99%
Produktkod. 11355189
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11355189 250 g 250g
11335189 10 g 10g
11345189 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11355189 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18487.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1523-11-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1523-11-1
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00004060
InChI-nyckel RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthyl acetate, 2-acetoxynaphthalene, 2-naphthalenol, acetate, beta-naphthyl acetate, 2-naphthol, acetate, naphthalene, 2-acetoxy, 2-naphthalenol, 2-acetate, .beta.-naphthol acetate, .beta.-naphthyl acetate, o-acetyl-.beta.-naphthol
PubChem CID 73709
IUPAC-namn naftalen-2-ylacetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthyl acetate
Smältpunkt 68°C to 70°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 1868291
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.