Läs mer
2-Naphthyl phenyl ketone, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567742 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10567742 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10567742 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 415420050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 644-13-3
Molekylformel C17H12O
Molekylvikt (g/mol) 232.28
MDL-nummer MFCD00004106
InChI-nyckel SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl ketone, 2-benzonaphthone, naphthalen-2-yl phenyl methanone, methanone, 2-naphthalenylphenyl, 2'-benzonaphthone, ketone, 2-naphthyl phenyl, 2-naphthylphenylketone, beta-benzoylnaphthalene, 2-naphthyl phenyl methanone
PubChem CID 69516
IUPAC-namn naphthalen-2-yl(phenyl)methanone
LEDER O=C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Naphthyl phenyl ketone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 76°C to 82°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 232.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder