Läs mer
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7052704
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15451648 250 mg 250mg
15431648 1 g 1g
15441648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451648 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55417.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3857-83-8
Molekylformel C11H7F3O3S
Molekylvikt (g/mol) 276.229
MDL-nummer MFCD00192341
InChI-nyckel MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester
PubChem CID 4546341
IUPAC-namn naphthalen-2-yl trifluoromethanesulfonate
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 30°C to 32°C
Färg Orange till Vit
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN3261
Formel vikt 276.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast