Läs mer
2-Naftalenylacetinsyra, 99 %
Produktkod. 11498760
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498760 5 g 5g
11475633 10 g 10g
11485633 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498760 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13528.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 581-96-4 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
2-naftylättiksyra är ett syntetiskt växthormon i auxinfamiljen och är en ingrediens i många kommersiella växtröttande trädgårdsprodukter, det är ett rotmedel och används för vegetativ förökning av växter från stam- och bladskärning. Det används också för växtvävnadsodling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2-naftylättiksyra är ett syntetiskt växthormon i auxinfamiljen och är en ingrediens i många kommersiella växtröttande trädgårdsprodukter, det är ett rotmedel och används för vegetativ förökning av växter från stam- och bladskärning. Det används också för växtvävnadsodling.
Löslighet
Löslig i aceton (50 mg/ml) och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 581-96-4
Molekylformel C12H10O2
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00004126
InChI-nyckel VIBOGIYPPWLDTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthylacetic acid, 2-naphthaleneacetic acid, 2-naphthalen-2-yl acetic acid, betoxan, 2-2-naphthyl acetic acid, beta-naphthylacetic acid, beta-naphthaleneacetic acid, beta-naphthaleneacetate, naphthalen-2-ylacetic acid, .beta.-naphthaleneacetic acid
PubChem CID 11393
ChEBI CHEBI:37837
IUPAC-namn 2-naftalen-2-ylättiksyra
LEDER OC(=O)CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthylacetic acid
Smältpunkt 141 °C till 143 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 973396
Löslighetsinformation Löslig i aceton (50 mg/ml) och metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 186.21
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.