Läs mer
2-naftalenaksetinsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthyl acetic acid |
| CAS | 581-96-4 |
| Molekylformel | C12 H10 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 2-(2-Naphthyl)acetic acid, 2-NAA, 2-Naphthalen-2-ylacetic acid, 2-Naphthylacetic acid, Betoxan, NSC 301, Naphthalen-2-ylacetic acid, β-Naphthaleneacetate, β-Naphthaleneacetic acid, β-Naphthylacetic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-naftalen-2-ylaketsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vikt | 186.0681 |