Läs mer
2-Naphthylacetonitrile, 97%
Produktkod. 11387396
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387396 5 g 5g
11397396 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09384.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7498-57-9 | C12H9N | 167.21 g/mol
2-naftylacetonitril användes som startreagens vid syntesen av 2-(1-cyano-1-(2-naftyl))metyliden-3-fenyl-tiazolidin-4,5-dion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-naftylacetonitril användes som startreagens vid syntesen
av 2-(1-cyano-1-(2-naftyl))metyliden-3-fenyl-tiazolidin-4,5-dion.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7498-57-9
Molekylformel C12H9N
Molekylvikt (g/mol) 167.21
MDL-nummer MFCD00004122
InChI-nyckel LPCWDVLDJVZIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-2-yl acetonitrile, 2-naphthaleneacetonitrile, 2-naphthyl acetonitrile, naphthalene-2-acetonitrile, 2-2-naphthyl acetonitrile, .beta.-naphthyleneacetonitrile, 2-naphtylacetonitrile, 2-napthylacetonitrile, 2-naphthylmethylcyanide
PubChem CID 82008
IUPAC-namn 2-naftalen-2-ylacetonitril
LEDER N#CCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Naphthylacetonitrile
Smältpunkt 82°C to 84°C
Densitet 1.092
Kokpunkt 303°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1862879
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 167.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.