Läs mer
2-Naphthylacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthylacetonitrile |
| CAS | 7498-57-9 |
| Molekylformel | C12H9N |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N/c13-8-7-10-5-6-11-3-1-2-4-12(11)9-10/h1-6,9H,7H2 |
| LEDER | N#CCc1ccc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 2-naphthalen-2-ylacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.21 |
| Formel vikt | 167.0735 |