missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Naphthylamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Naphthylamine Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2 |
| Formel vikt | 179.0502 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?